730408
1-Allyl-2-bromobenzene
95%
Synonyme(s) :
2-Allylbromobenzene, 2-Allylphenyl bromide, 2-Bromo-1-allylbenzene, o-Allylbromobenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.559
Densité
1.311 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
Clé InChI
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C