Key Documents
706787
Sigma-Aldrich
1-Allyl-4-fluorobenzene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494
Densité
1.009 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C9H9F/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h2,4-7H,1,3H2
Clé InChI
NYFIDHXRJSCAOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.9 °F
Point d'éclair (°C)
43.3 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nurhayat Tabanca et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-03)
Ceratitis capitata, the Mediterranean fruit fly, is one of the most serious agricultural pests worldwide responsible for significant reduction in fruit and vegetable yields. Eradication is expensive and often not feasible. Current control methods include the application of conventional insecticides