Key Documents
727423
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Synonyme(s) :
8-Azido-3,6-dioxaoctanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro Beilstein :
4418543
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (GC)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤1.5% water
Groupe fonctionnel
azide
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
Clé InChI
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F - Not applicable
Point d'éclair (°C)
-33 °C - Not applicable
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)