Key Documents
720119
Sigma-Aldrich
Citrazinic acid-13C6
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxyisonicotinic acid-13C6, 2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
95% (CP)
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13c](O)n[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
CSGQJHQYWJLPKY-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable