719447
XtalFluor-M®
Synonyme(s) :
Difluoro(morpholino)sulfonium tetrafluoroborate, Difluoro-4-morpholinylsulfonium tetrafluoroborate, Morpho-DAST difluorosulfinium salt, Morpholinodifluorosulfinium tetrafluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
117-126 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.F\S(F)=[N+]1/CCOCC1
InChI
1S/C4H8F2NOS.BF4/c5-9(6)7-1-3-8-4-2-7;2-1(3,4)5/h1-4H2;/q+1;-1
Clé InChI
SOCYGFRGCVLCSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Deoxofluorination reagent with a better safety profile, that doesn′t generate corrosive HF which makes it suitable for use in standard borosilicate vessels, and does not react violently with water
Reactant for:
- Preparation of fluorodisaccharides
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.