Principaux documents
717355
Sigma-Aldrich
D-Glucose-5-13C
98 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Labeled Glucose, Dextrose-5-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5H12O6
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC[13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-XCIUHENGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2