Key Documents
712795
Sigma-Aldrich
2-Azido-2-deoxy-D-glucose
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Azido-2-deoxyglucose, Glycosyl azide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17
Numéro Beilstein :
2216646
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 22.5±1.0°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
Clé InChI
URARQBMUQIRZQO-IVMDWMLBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable