900915
N-Azidoacetylgalactosamine-tetraacylated
Synonyme(s) :
Ac4GalNAz
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Il peut se révéler difficile de choisir l'agent de réticulation qui conviendra à vos recherches en biochimie ou en bioconjugaison. Notre guide de sélection peut vous aider à trouver la solution idéale pour vos applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.