Key Documents
706078
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
129-134 °C
Chaîne SMILES 
Cc1n[nH]cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-7-8(6-12-13-7)11-14-9(2,3)10(4,5)15-11/h6H,1-5H3,(H,12,13)
Clé InChI
MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3