Key Documents
900995
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
≥97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16BF3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder or crystals
Pf
99-100 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1=NN(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H16BF3N2O2/c1-9(2)10(3,4)19-12(18-9)7-6-17(5)16-8(7)11(13,14)15/h6H,1-5H3
Clé InChI
MUZZCKPFJNQCIH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00234.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable