Principaux documents
705748
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-oxyl, TEMPOL-15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H1815NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
69-71 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i10+1
Clé InChI
UZFMOKQJFYMBGY-DETAZLGJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,spleen
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1