Principaux documents
705403
Sigma-Aldrich
Nitrosobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Pf
65-69 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
NLRKCXQQSUWLCH-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable