Principaux documents
705381
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethylxanthine-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), Paraxanthine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C3H815N3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352210
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
294-296 °C
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15n]cn(C)[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,11+1
Clé InChI
QUNWUDVFRNGTCO-UDYOVZSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable