Key Documents
250023
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-Methylbutyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.04
Numéro Beilstein :
1718815
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
121-122 °C (lit.)
Densité
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Application
For the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Zh. Org. Khim., 28, 1173-1173 (1992)
Nathan T Derstine et al.
Journal of insect science (Online), 12, 93-93 (2013-02-21)
Two detection methods for the little fire ant, Wasmannia auropunctata (Roger) (Hymenoptera: Formicidae), both employing the pheromone attractant 2,5-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine (2-MeBu-diMePy), were compared with peanut butter based detection, in order to evaluate differences in species specificity and detection reliability. Trapping was
Journal of Materials Chemistry, 3, 609-609 (1993)
Journal of Materials Chemistry, 2, 119-119 (1992)