Key Documents
702463
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-Difluoro-L-proline methyl ester
97%
Synonyme(s) :
1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4,4-difluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17F2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
41-46 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(16)14-6-11(12,13)5-7(14)8(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
RQDZKOOUQIDZOG-ZETCQYMHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C