934933
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Center grounded
About This Item
Produits recommandés
Description
Electrode coating: Au 3 µin
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
substrate (Polyimide)
Diam. moyen
5.3 mm , Outer edge
Taille
70 × 40 × 0.08 mm
Épaisseur
0.75 mm , Outer pad avg.
1 mm , Inner pad avg.
Poids
0.328 g
Autre catégorie plus écologique