Key Documents
702439
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
6-Formyl-1H-indazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
181-185 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
Clé InChI
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable