Key Documents
578711
Sigma-Aldrich
5-Ethynyl-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5490 (lit.)
Point d'ébullition
116 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cn1cncc1C#C
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-5-8(6)2/h1,4-5H,2H3
Clé InChI
JFOSWQQRTHDTGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup