Key Documents
700045
Sigma-Aldrich
(2-Butenyl)chloropalladium dimer
≥97%
Synonyme(s) :
Bis[(1,2,3-η)-2-buten-1-yl]di-μ-chlorodi-palladiumdi-π-crotylpalladium chloride, Di-π-Crotylpalladium chloride, Di-2-butenyldipalladium dichloride, Dichlorobis(1-methylallyl)dipalladium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14Cl2Pd2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
133-140 °C
Chaîne SMILES 
C\C=C\C[Pd]Cl.C\C=C\C[Pd]Cl
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-3-4-2;;;;/h2*3-4H,1H2,2H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*4-3+;;;;
Clé InChI
NTFUUQYNUUTALG-HYTOEPEZSA-L
Application
Catalyst for:
  • Enantioselective elimination of palladium hydride
  • Non-covalent anchoring of catalysts to silica supports
  • Allylations of cyanoacetates
  • Enantioselective nucleophilic substitutions
Reactant for:
  • Allylic alkylation reactions
  • Preparation of phosphane-functionalized carbosilane dendrimers
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable