69819
(−)-Butyl L-lactate
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
Butyl (2S)-2-hydroxypropanoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −13±1°, neat
Point d'ébullition
183-190 °C (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter