Key Documents
697915
Sigma-Aldrich
4-Oxazolecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
Oxazole-4-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
57-61 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1cocn1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h1-3H
Clé InChI
JBWIIXBEPINWPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Nadia Q Haj et al.
ACS omega, 5(23), 13948-13954 (2020-06-23)
Recently, chemical modifications of chitosan (CS) have attracted the attention of scientific researchers due to its wide range of applications. In this research, chitin (CH) was extracted from the scales of Cyprinus carpio fish and converted to CS by three