69498
Glyceryl tristearate
technical
Synonyme(s) :
1,2,3-Trioctadecanoylglycerol, Glycerol tristearate, Tristearin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3
Clé InChI
DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable