692352
Magnesium bis(hexamethyldisilazide)
97%
Synonyme(s) :
Bis(hexamethyldisilazido)magnesium, Mg(HMDS)2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
121-124 °C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N([Mg]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Mg/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
WYPTZCBYSQFOQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges