Principaux documents
687820
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol-13C3, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3H3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>360 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable