Key Documents
687278
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
95%
Synonyme(s) :
(R)-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D −22±3°, c = 5 in methanol
Pf
43-50 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges