Principaux documents
687103
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-chloro-2-butyne hydrochloride
90%
About This Item
Formule linéaire :
C4H6ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
128-139 °C
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
Cl.NCC#CCCl
InChI
1S/C4H6ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h3-4,6H2;1H
Clé InChI
HZVTZSFWPLLBRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves