686409
2-Bromo-5-methylaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.603
Densité
1.486 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves