Key Documents
686360
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
94-98 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,12H2,1-3H3
Clé InChI
CHTZIDLXGXGNMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Baybars Köksoy et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 147, 111886-111886 (2020-11-29)
The present work describes the first synthesis of novel asymmetric zinc (II) phthalocyanine (ZnPc) including three boron dipyrromethene (BODIPY) and one ethyloxy azido moieties. Moreover, single walled carbon nanotube (SWCNT) surface was functionalized by this ZnPc containing BODIPY; using the