Principaux documents
686336
Sigma-Aldrich
(R)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Synonyme(s) :
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (R)-4′-Bromo-1-phenylethanol
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.569
Densité
1.322 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C