Key Documents
68567
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-penten-2-one
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro Beilstein :
1719967
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Densité
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-4-5(2)6(3)7/h4H,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F
Point d'éclair (°C)
34 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1