684155
2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
121-125 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-3-7(11)6(10)1-4(5)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13)
Clé InChI
YSQLGGQUQDTBSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable