683620
Glutathione-glycine-13C2,15N
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[13C]([13C][15NH]C([C@@H](NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)CS)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C10H15N3O6S.C2HF3O2/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,20H,1-2,4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19);(H,6,7)/t5-,6-;/m0./s1/i3+1,8+1,12+1;
Clé InChI
ZWAYVVXHXHCDFM-KFJNRMSPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable