Key Documents
490539
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
13C,15N Labeled KCN, 13C,15N Labeled potassium cyanide
About This Item
Formule linéaire :
K13C15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
67.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
Clé InChI
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable