Key Documents
682691
Sigma-Aldrich
Bis(tri-tert-butylphosphine)platinum(0)
Synonyme(s) :
Bis[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine]platinum
About This Item
Formule linéaire :
[((CH3)3C)3P]2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
599.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
260-269 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Pt].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C12H27P.Pt/c2*1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;/h2*1-9H3;
Clé InChI
RJQWVEJVXWLMRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Trimetallic ReBiPt complexes
  • Rhodium-germanium carbonyl complexes
Catalyst for the synthesis of:
  • Amidobipyridyl inhibitors of protein kinase D
  • 5-Fluoroalkylated pyrimidine nucleosides via Negishi cross-coupling
Catalyst for phenyl and methyl group transfer from tin to iridium
Activator of metal hydride complexes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable