681814
Diphenylphosphinamide
97%
Synonyme(s) :
Diphenyl phosphinic acid amide
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
162-166 °C
Chaîne SMILES
NP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12NOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,13,14)
Clé InChI
RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable