681350
Pyrimidine N-oxide
97%
Synonyme(s) :
Pyrimidine 1-oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
90-94 °C
Chaîne SMILES
[O-][n+]1cccnc1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-6-3-1-2-5-4-6/h1-4H
Clé InChI
OQZGLXOADHKTDN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable