680400
4,4′-Diformyltriphenylamine
95%
Synonyme(s) :
4,4′-(Phenylimino)bisbenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl)aniline, Bis(4-formylphenyl)phenylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
142-146 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C20H15NO2/c22-14-16-6-10-19(11-7-16)21(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(15-23)9-13-20/h1-15H
Clé InChI
DOUAFMIJGIUWJX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves