676497
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III) polymer
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
45-47 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable