Key Documents
675008
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
211-215 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
Nn1c(S)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c9-12-7(10-11-8(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,9H2,(H,11,13)
Clé InChI
OKNHZPGPLNUEPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Muthaiah Shellaiah et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(3) (2019-03-14)
Novel Cd2+ ions mediated reproducible hybrid graphite-diamond nanowire (G-DNWs; Cd2+-NDS1 NW) growth from 4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (S1) functionalized diamond nanoparticles (NDS1) via supramolecular assembly is reported and demonstrated through TEM and AFM images. FTIR, EDX and XPS studies reveal the supramolecular coordination