Key Documents
669474
Sigma-Aldrich
2-Brom-4′-(trifluormethoxy)-acetophenon
97%
Synonyme(s) :
4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6BrF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
48-55 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves