115665
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone, 4-Methoxyphenacyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
69-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges