667218
Tri-1-naphthylphosphine
97%
Synonyme(s) :
P(1-nap)3, Tris(1-naphthyl)phosphine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
261-265 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
c1ccc2c(cccc2c1)P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56
InChI
1S/C30H21P/c1-4-16-25-22(10-1)13-7-19-28(25)31(29-20-8-14-23-11-2-5-17-26(23)29)30-21-9-15-24-12-3-6-18-27(24)30/h1-21H
Clé InChI
DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable