Key Documents
392081
Sigma-Aldrich
Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphine
Synonyme(s) :
TTMPP
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3O)3C6H2]3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
532.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
155-160 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(P(c2c(OC)cc(OC)cc2OC)c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c(OC)c1
InChI
1S/C27H33O9P/c1-28-16-10-19(31-4)25(20(11-16)32-5)37(26-21(33-6)12-17(29-2)13-22(26)34-7)27-23(35-8)14-18(30-3)15-24(27)36-9/h10-15H,1-9H3
Clé InChI
JQKHNBQZGUKYPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Highly basic arylphosphine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 482-482 (1984)