Principaux documents
667064
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH, 13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Poids moléculaire :
333.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
155-158 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1,19+1
Clé InChI
QWXZOFZKSQXPDC-SCMTXWLBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable