Key Documents
653632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
L-Lysine-13C6.15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
About This Item
Formule linéaire :
t-Boc-15NH13CH213CH213CH213CH213CH[15NH-Fmoc]13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
130-135 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i8+1,9+1,14+1,15+1,22+1,23+1,27+1,28+1
Clé InChI
UMRUUWFGLGNQLI-OYSAUITLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1