665142
Tris(triphenylphosphinegold)oxonium tetrafluoroborate
Synonyme(s) :
Oxotris((triphenylphosphine)gold) tetrafluoroborate, Oxotris(triphenylphosphine)trigold tetrafluoroborate, Tris[(triphenylphosphino)aurio(I)]oxonium tetrafluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[Au][O+]([Au])[Au].F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.3Au.BF4.O/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;2-1(3,4)5;/h3*1-15H;;;;;/q;;;;;;-1;+1
Clé InChI
HTZIGJMQHZNAQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.