696277
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl-imidazol-2-ylidene]gold(I)chloride
Umicore
Synonyme(s) :
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I), 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl-imidazol-2-ylidene)gold(I) chloride
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
298 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Au]Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.Au.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
CNJQLSINQGKZAW-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.