Key Documents
664901
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3 sulfide
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
(Methyl sulfide)-1,1,1-d3
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
8.02 psi ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Poids mol.
65.16
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
38 °C (lit.)
Pf
-98 °C (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])SC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
Clé InChI
QMMFVYPAHWMCMS-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup