Key Documents
662666
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
5′-Uridylic-15N2 acid disodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H1115N2Na2O9P
Poids moléculaire :
370.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C=CC([15N]([H])C2=O)=O)C1O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1;;
Clé InChI
KURVIXMFFSNONZ-SOIXSBQKSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable