662623
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid)]
95%
Synonyme(s) :
Rh2(esp)2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
[Rh][Rh].CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O.CC(C)(Cc2cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C16H22O4.2Rh/c2*1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20;;/h2*5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20);;
Clé InChI
OBMUTUNJWNQIAJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.